Learn More
Pimelic Diphenylamide 106 (analog), MedChemExpress
Código de producto. 16467616
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16467616 100 mg 100 miligramos
16457768 10 mg 10 miligramos
16423737 50 mg 50 miligramos
16400238 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16467616 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19430
MedChemExpress Pimelic Diphenylamide 106 analog is an analog of Pimelic Diphenylamide 106 with unknown biological activity.
Pimelic Diphenylamide 106 analog is an analog of Pimelic Diphenylamide 106 with unknown biological activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pimelic Diphenylamide 106 (analog)
Forma física Solid
CAS 2070015-24-4
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H27N3O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo RGFA-8 analog TC-H 106 analog
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (84.88 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=CC=C1N)CCCCCCC(NC2=CC=C(C)C=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 353.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.46
Porcentaje de pureza 98.2%