Learn More
Ácido Pimélico, TRC
Código de producto. 30138261
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138261 50 g 50 g
30132529 100 g 100 g
30011573 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138261 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP44504050G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-16-0
Fórmula molecular C7 H12 O4
Peso molecular (g/mol) 160.17
Sinónimo Heptanedioic acid, Pimelic acid (8CI), 1,5-Pentanedicarboxylic acid, 1,7-Heptanedioic acid, NSC 30112, Pileric acid, Pimeric acid
Nombre IUPAC ácido heptanodioico
SMILES OC(=O)CCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Pentanedicarboxylic acid
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12O4/c8-6(9)4-2-1-3-5-7(10)11/h1-5H2,(H,8,9)(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.0736