Learn More
Ácido pimélico-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,5-Pentanedicarboxylic-1,1,5,5-d4 acid |
| CAS | 19031-56-2 |
| Fórmula molecular | C7 2H4 H8 O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Heptanedioic-2,2,6,6-d4 acid (9CI), Pimelic-2,2,6,6-d4 acid (8CI), 1,5-Pentanedicarboxylic-1,1,5,5-D4 acid, Pimelic acid-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12O4/c8-6(9)4-2-1-3-5-7(10)11/h1-5H2,(H,8,9)(H,10,11)/i4D2,5D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(CCCC([2H])([2H])C(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2,6,6-tetradeuterioheptanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 164.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.0987 |