Learn More
Ácido pimélico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11488407 100 g 100 g
11478407 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11488407 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18495.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 111-16-0 | C7H12O4 | 160.17 g/mol
Pimelic acid derivatives are involved in the biosynthesis of the amino acid called lysine. It is applied as a precursor to many polyesters and polyamides. It is the final member of the mnemonic used to aid recollection of the order of the first six dicarboxylic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Los derivados del ácido pimélico se emplean en la biosíntesis del aminoácido llamado lisina. Se aplica como precursor a muchos poliésteres y poliamidas. Es el miembro final del nemónico utilizado para ayudar a la recolección del orden de los primeros seis ácidos dicarboxílicos.
Solubilidad
Soluble en agua. La solubilidad en metanol es casi transparente.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes y de la luz. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-16-0
Fórmula molecular C7H12O4
Peso molecular (g/mol) 160.17
Número MDL MFCD00004425
Clave InChI WLJVNTCWHIRURA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pimelic acid, 1,5-pentanedicarboxylic acid, pileric acid, heptandioic acid, heptane-1,7-dioic acid, pimelate, 6-carboxyhexanoate, 6-carboxyhexanoic acid, 1,7-heptanedioic acid, unii-bzq96wx25f
PubChem CID 385
ChEBI CHEBI:30531
Nombre IUPAC ácido heptanodioico
SMILES OC(=O)CCCCCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pimelic acid
Punto de fusión 102°C to 106°C
Densidad 1.329
Punto de ebullición 212°C (10 mmHg)
Fórmula lineal HO2C(CH2)5CO2H
Cantidad 100 g
Beilstein 1210024
Índice Merck 14,7431
Información de solubilidad Soluble in water. Solubility in methanol is almost transparent.
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.17
Porcentaje de pureza ≥98%