Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pimecrolimus
Código de producto. 16657022 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16657022 500 mg 500 miligramos
16647022 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16657022 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 464995000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137071-32-0
Fórmula molecular C43 H68 CL N O11
Especificaciones
Color De blanco a beige
Pureza ≥ 96,0 % por HPLC
Envase Frasco de vidrio
Contenido y almacenamiento Refrigerar a + 4 °C
Condiciones de envío condiciones normales
Fuente fuente sintética
Cantidad 500 mg
Tipo de producto Pimecrolimus
Peso molecular 810,45
Formulario Polvo