Learn More
Pimecrolimus, MedChemExpress
Código de producto. 16441977
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16441977 50 mg 50 miligramos
16415828 10 mg 10 miligramos
16426296 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16441977 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13723
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Pimecrolimus is an immunophilin ligand, which binds specifically to the cytosolic receptor, immunophilin macrophilin-12.
Pimecrolimus is an immunophilin ligand, which binds specifically to the cytosolic receptor, immunophilin macrophilin-12.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pimecrolimus
Forma física Solid
CAS 137071-32-0
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C43H68ClNO11
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo SDZ-ASM 981
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (39.48 mM)
SMILES O=C([C@@](CCCC1)([H])N1C(C([C@@]2(O)[C@H](C)C[C@H](OC)[C@@](O2)([H])[C@@H](OC)C[C@@H](C)C/C(C)=C/[C@H]3CC)=O)=O)O[C@H](/C(C)=C/[C@H]4C[C@@H](OC)[C@@H](Cl)CC4)[C@H](C)[C@@H](O)CC3=O
Peso molecular (g/mol) 810.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 810.45
Porcentaje de pureza 98.0%