Learn More
Pimavanserina, TRC
Código de producto. 30412946
Cambiar vista
undefined
Cantidad:
100 mg
missing translation for 'unitSize':
100 miligramos
Product Code. Cantidad missing translation for 'unitSize'
30412946 100 mg 100 miligramos
1 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30412946 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCP441800100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Pimavanserin
CAS 706779-91-1
Fórmula molecular C25 H34 F N3 O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo N-[(4-Fluorophenyl)methyl]-N-(1-methyl-4-piperidinyl)-N'-[[4-(2-methylpropoxy)phenyl]methyl]-urea, N-(4-Fluorobenzyl)-N-(1-methylpiperidin-4-yl)-N'-[[4-(2-methylpropyloxy)phenyl]methyl]carbamide, Pimavanserin
Fórmula InChI InChI=1S/C25H34FN3O2/c1-19(2)18-31-24-10-6-20(7-11-24)16-27-25(30)29(23-12-14-28(3)15-13-23)17-21-4-8-22(26)9-5-21/h4-11,19,23H,12-18H2,1-3H3,(H,27,30)
SMILES CC(C)COc1ccc(CNC(=O)N(Cc2ccc(F)cc2)C3CCN(C)CC3)cc1
Nombre IUPAC 1-[(4-fluorofenil)metil]-1-(1-metilpiperidin-4-il)-3-[[4-(2-metilpropoxi)fenil]metil]urea
Peso molecular (g/mol) 427.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 427.2635