Learn More
Óxido de N de Imavanserina, TRC
Código de producto. 30422038
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30422038 50 mg
30417369 25 mg
30416793 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30422038 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP44180550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1134815-71-6
Fórmula molecular C25H34FN3O3
Peso molecular (g/mol) 443.55
Sinónimo N-[(4-Fluorophenyl)methyl]-N-(1-methyl-1-oxido-4-piperidinyl)-N'-[[4-(2-methylpropoxy)phenyl]methyl]urea
Nombre IUPAC 1-[(4-fluorofenil)metil]-1-(1-metil-1-oxidopiperidina-1-ium-4-il)-3-[[4-(2-metilpropoxi)fenil]metil]urea
SMILES CC(C)COc1ccc(CNC(=O)N(Cc2ccc(F)cc2)C3CC[N+](C)([O-])CC3)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pimavanserin N-Oxide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H34FN3O3/c1-19(2)18-32-24-10-6-20(7-11-24)16-27-25(30)28(17-21-4-8-22(26)9-5-21)23-12-14-29(3,31)15-13-23/h4-11,19,23H,12-18H2,1-3H3,(H,27,30)
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.2584