Learn More
pimavanserina, Mikromol™
Código de producto. 30050308
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30050308 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30050308 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3578.01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Pimavanserina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pimavanserin
CAS 706779-91-1
Nombres de analitos o componentes Pimavanserin
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C25 H34 F N3 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N-[(4-Fluorophenyl)methyl]-N-(1-methyl-4-piperidinyl)-N'-[[4-(2-methylpropoxy)phenyl]methyl]-urea, N-(4-Fluorobenzyl)-N-(1-methylpiperidin-4-yl)-N'-[[4-(2-methylpropyloxy)phenyl]methyl]carbamide, Pimavanserin
Fórmula InChI InChI=1S/C25H34FN3O2/c1-19(2)18-31-24-10-6-20(7-11-24)16-27-25(30)29(23-12-14-28(3)15-13-23)17-21-4-8-22(26)9-5-21/h4-11,19,23H,12-18H2,1-3H3,(H,27,30)
SMILES CC(C)COc1ccc(CNC(=O)N(Cc2ccc(F)cc2)C3CCN(C)CC3)cc1
Nombre IUPAC 1-[(4-fluorofenil)metil]-1-(1-metilpiperidin-4-il)-3-[[4-(2-metilpropoxi)fenil]metil]urea
Peso molecular (g/mol) 427.55
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 427,2635 g/mol