Learn More
R&D Systems™ Pimavanserin
Código de producto. 18729916
Cambiar vista
Click to view available options
50 mg
Código de producto.
18729916 50 mg
1 options
Código de producto. 18729916 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 7667/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.81€
    143.85€ / 50 miligramos
    Ahorro 14.96€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective 5-HT2A inverse agonist
Pimavanserin (also known as ACP-103) is a selective, potent 5-HT2A receptor inverse agonist (IC50 = 2 nM). Pimavanserin displays ∼ 40-fold higher affinity for 5-HT2A over 5-HT2C receptor. Chronic administration of Pimavanserin, suppresses amyloid-β production and improves anxiety-related behavior and memory in Alzheimer's disease mouse models. Pimavanserin shows protective effects on midbrain dopaminergic neurons in a rat model of Parkinson's Disease.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[(4-Fluorophenyl)methyl]-N-(1-methyl-4-piperidinyl)-N'-[[4-(2-methylpropoxy)phenyl]methyl]urea
CAS 706779-91-1
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Objetivo 5-HT2A Receptor Antagonists
Fórmula molecular C25H34FN3O2
Pureza 98%