Learn More
Pimaricina, suspensión acuosa al 2,5 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11403642 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 mL
Tamaño de la unidad:
20 ml
11403642 20 mL 20 ml
1 options
Código de producto. 11403642 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215625420
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pimaricin
Tipo Pimaricin
Forma física Suspensión
CAS 7681-93-8
Color Crema
Cantidad 20 mL
Fórmula molecular C33H47NO13
Sinónimo Antibiotic A-5283, Pimafucin
Clave InChI NCXMLFZGDNKEPB-UWSQUGIJSA-N
SMILES CC1CC=CC=CC=CC=CC(CC2C(C(CC(O2)(CC(CC3C(O3)C=CC(=O)O1)O)O)O)C(=O)O)OC4C(C(C(C(O4)C)O)N)O
Peso molecular (g/mol) 665.733
PubChem CID 129317863
Formula Weight (peso de la fórmula) 665.75