Learn More
Pim1/AKK1-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16493898
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16493898 10 mg 10 miligramos
16426627 5 mg 5 miligramos
16420267 50 mg 50 miligramos
3 options
Código de producto. 16493898
Marca: Medchem Express HY10371
MedChemExpress Pim1/AKK1-IN-1 is a potent multi-kinase inhibitor with Kd values of 35 nM/53 nM/75 nM/380 nM for Pim1/AKK1/MST2/LKB1 respectively, and also inhibits MPSK1 and TNIK.
Pim1/AKK1-IN-1 is a potent multi-kinase inhibitor with Kd values of 35 nM/53 nM/75 nM/380 nM for Pim1/AKK1/MST2/LKB1 respectively, and also inhibits MPSK1 and TNIK.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pim1/AKK1-IN-1
CAS 1093222-27-5
Color Gris
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H13N5O
Cantidad 10 mg
Sinónimo LKB1/AAK1 dual inhibitor
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (147.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=CC=C(C2=CN=C3C(C(NC(C4=CC=CN=C4)=O)=CN3)=C2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 339.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.35
Porcentaje de pureza 98.2%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease