Learn More
Clorhidrato de pilsicainida, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Pilsicainide Hydrochloride |
| CAS | 88069-49-2 |
| Fórmula molecular | C17H24N2O . HCl |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | SUN 1165, Sunrythm, N-(2,6-Dimethylphenyl)tetrahydro-1H-pyrrolizine-7a(5H)acetamide Monohydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H24N2O.ClH/c1-13-6-3-7-14(2)16(13)18-15(20)12-17-8-4-10-19(17)11-5-9-17;/h3,6-7H,4-5,8-12H2,1-2H3,(H,18,20);1H |
| SMILES | Cl.Cc1cccc(C)c1NC(=O)CC23CCCN2CCC3 |
| Nombre IUPAC | N-(2,6-dimetilfenil)-2-(1,2,3,5,6,7-hexahidropirrolizin-8-il)acetamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 308.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 308.1655 |