Learn More
Clorhidrato de pilsicainida, TRC
Código de producto. 30408875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30408875 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30408875 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP44150850MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pilsicainide Hydrochloride
CAS 88069-49-2
Fórmula molecular C17H24N2O . HCl
Cantidad 50 mg
Sinónimo SUN 1165, Sunrythm, N-(2,6-Dimethylphenyl)tetrahydro-1H-pyrrolizine-7a(5H)acetamide Monohydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C17H24N2O.ClH/c1-13-6-3-7-14(2)16(13)18-15(20)12-17-8-4-10-19(17)11-5-9-17;/h3,6-7H,4-5,8-12H2,1-2H3,(H,18,20);1H
SMILES Cl.Cc1cccc(C)c1NC(=O)CC23CCCN2CCC3
Nombre IUPAC N-(2,6-dimetilfenil)-2-(1,2,3,5,6,7-hexahidropirrolizin-8-il)acetamida;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 308.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.1655