Learn More
Nitrato de pilocarpina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pilocarpine Nitrate |
| CAS | 148-72-1 |
| Fórmula molecular | C11 H16 N2 O2 . H N O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2(3H)-Furanone','3-ethyldihydro-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]-','(3S,4R)-','nitrate (1:1), 2(3H)-Furanone','3-ethyldihydro-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]-','(3S,4R)-','mononitrate (9CI), 2(3H)-Furanone','3-ethyldihydro-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]-','(3S-cis)-','mononitrate, Pilocarpine','mononitrate (8CI), (+)-Pilocarpine nitrate, Pilagan, Pilocarpine nitrate, Pilocarpine subnitrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16N2O2.HNO3/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2;2-1(3)4/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3;(H,2,3,4)/t8-,10-;/m0./s1 |
| SMILES | CC[C@H]1[C@@H](Cc2cncn2C)COC1=O.O[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | (3S,4R)-3-etil-4-[(3-metilimidazol-4-il)metil]oxolan-2-ona;ácido nítrico |
| Peso molecular (g/mol) | 271.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 271.1168 |