Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pilocarpine hydrochloride |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.993 |
| Cantidad | 10 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.7 |
| Forma física | cristalino/a/s |