Learn More
Clorhidrato de pilocarpina, 99,3%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11427122 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11427122 1 g
11437122 5 g
11447122 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11427122 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215189201
CAS 54-71-7
Fórmula molecular C11H17ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 244.72
Número MDL MFCD00012722
Clave InChI RNAICSBVACLLGM-GNAZCLTHSA-N
Sinónimo pilocarpine hydrochloride, +-pilocarpine hydrochloride, pilocarpal, pilocar, pilocar smp, almocarpine, pilomiotin, pilovisc, pilocel, pilocarpine hcl
PubChem CID 5909
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno (3S,4R)-3-etil-4-[(1-metil-1H-imidazol-5-il)metil]oxolan-2-ona
SMILES [H+].[Cl-].CC[C@H]1[C@@H](CC2=CN=CN2C)COC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pilocarpine hydrochloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.993
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.7
Forma física Crystalline