Learn More
Clorhidrato de pilocarpina, TRC
Código de producto. 30420919
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30420919 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30420919 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP4415001G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pilocarpine Hydrochloride
CAS 54-71-7
Fórmula molecular C11 H16 N2 O2 . Cl H
Cantidad 1 g
Sinónimo Pilocarpine Hydrochloride, (3S,4R)-3-Ethyldihydro-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]-2(3H)-furanone monohydrochloride, (3S-cis)-3-Ethyldihydro-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]-2(3H)-furanone monohydrochloride, Pilocarpine monohydrochloride, (+)-Pilocarpine hydrochloride, Adsorbocarpine, Almocarpine, Isopto Carpine, NSC 5746, Pilocar SMP, Pilocarpal, Pilocarpine chloride, Pilocarpine hydrochloride, Pilocarpine muriate, Pilocarpinium chloride, Pilocel, Pilovisc, Salagen, Vistacarpin N
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16N2O2.ClH/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2;/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3;1H/t8-,10-;/m0./s1
SMILES Cl.CC[C@H]1[C@@H](Cc2cncn2C)COC1=O
Nombre IUPAC (3S,4R)-3-etil-4-[(3-metilimidazol-4-il)metil]oxolan-2-ona;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 244.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.0979