Learn More
Pilocarpine Hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16452206
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16452206 500 mg 500 miligramos
16418436 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16452206 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0726
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Pilocarpine Hydrochloride is a potent M3-type muscarinic acetylcholine receptor (M3 muscarinic receptor) agonist.
Pilocarpine Hydrochloride is a potent M3-type muscarinic acetylcholine receptor (M3 muscarinic receptor) agonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pilocarpine Hydrochloride
CAS 54-71-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H17ClN2O2
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (204.32 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 37 mg/mL (151.19 mM)
SMILES CN1C(C[C@@H](COC2=O)[C@@H]2CC)=CN=C1.Cl
Peso molecular (g/mol) 244.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.72
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation