Learn More
Ácido pilocarpo Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30134136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134136 50 mg 50 miligramos
30040520 10 mg 10 miligramos
30012295 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134136 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP44145050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92598-79-3
Fórmula molecular C11 H17 N2 O3 . Na
Peso molecular (g/mol) 248.25
Sinónimo (2S,3R)-2-Ethyl-3-(hydroxymethyl)-4-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)butanoic Acid Sodium Salt, Pilocarpine Hydrochloride Imp. B (EP) as Sodium Salt, Pilocarpic Acid Sodium Salt, 1H-Imidazole-5-butanoic acid, α-ethyl-β-(hydroxymethyl)-1-methyl-, monosodium salt, [S-(R*,S*)]- (9CI), Sodium pilocarpate
Nombre IUPAC sodio; (2S,3R)-2-etil-3-(hidroximetil)-4-(3-metilimidazol-4-il)butanoato
SMILES [Na+].CC[C@@H]([C@H](CO)Cc1cncn1C)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S,3R)-2-Ethyl-3-(hydroxymethyl)-4-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)butanoic Acid Sodium Salt (Pilocarpic Acid Sodium Salt)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H18N2O3.Na/c1-3-10(11(15)16)8(6-14)4-9-5-12-7-13(9)2;/h5,7-8,10,14H,3-4,6H2,1-2H3,(H,15,16);/q;+1/p-1/t8-,10-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.1137
Porcentaje de pureza >95%