Learn More
Pilaralisib, TRC
Código de producto. 30422037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30422037 5 mg 5 miligramos
30419694 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30422037 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP4413905MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 934526-89-3
Fórmula molecular C25H25ClN6O4S
Peso molecular (g/mol) 541.02
Sinónimo 2-amino-N-(3-(N-(3-((2-Chloro-5-methoxyphenyl)amino)quinoxalin-2-yl)sulfamoyl)phenyl)-2-methylpropanamide
Nombre IUPAC 2-amino-N-[3-[[3-(2-cloro-5-metoxianilino)quinoxalina-2-il]sulfamoil]fenil]-2-metilpropanamida
SMILES COc1ccc(Cl)c(Nc2nc3ccccc3nc2NS(=O)(=O)c4cccc(NC(=O)C(C)(C)N)c4)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pilaralisib
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H25ClN6O4S/c1-25(2,27)24(33)28-15-7-6-8-17(13-15)37(34,35)32-23-22(29-19-9-4-5-10-20(19)30-23)31-21-14-16(36-3)11-12-18(21)26/h4-14H,27H2,1-3H3,(H,28,33)(H,29,31)(H,30,32)
Formula Weight (peso de la fórmula) 540.1347