Learn More
Pilaralisib, MedChemExpress
Código de producto. 16459617
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16459617 5 mg 5 miligramos
16433117 50 mg 50 miligramos
16407078 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16459617 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16526
MedChemExpress Pilaralisib (XL147; SAR245408) is a potent and highly selective class I PI3Ks inhibitor with IC50s of 39 nM, 383 nM, 23 nM and 36 nM for PI3Kα, PI3Kβ, PI3Kγ, and PI3Kδ.
Pilaralisib (XL147
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pilaralisib
CAS 934526-89-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H25ClN6O4S
Cantidad 5 mg
Sinónimo XL-147 SAR245408
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (184.84 mM)
SMILES CC(C)(N)C(NC1=CC=CC(S(=O)(NC2=NC3=CC=CC=C3N=C2NC4=CC(OC)=CC=C4Cl)=O)=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 541.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 541.02
Porcentaje de pureza 95.14%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease