Learn More
Pilaralisib analogue, MedChemExpress
Código de producto. 16454398
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16454398 10 mg 10 miligramos
16450717 50 mg 50 miligramos
16415296 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16454398 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY11105
MedChemExpress Pilaralisib analogue (XL147 analogue) is a representative and selective PI3Kα inhibitor extracted from patent WO2012006552A1, Compound 147 in Table 1.
Pilaralisib analogue (XL147 analogue) is a representative and selective PI3Kα inhibitor extracted from patent WO2012006552A1, Compound 147 in Table 1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pilaralisib analogue
CAS 956958-53-5
Color Marrón
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H16N6O2S2
Cantidad 10 mg
Sinónimo XL147 analogue
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (111.48 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(NC2=NC3=CC=CC=C3N=C2NC4=CC5=NSN=C5C=C4)=O
Peso molecular (g/mol) 448.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.52
Porcentaje de pureza 99.67%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease