Descripción
- La placa de validación es una placa de 96 pocillos precargada y sellada.
- Cada pocillo contiene 10 µl de mezcla de reacción con la misma cantidad de muestra de ADN Lambda en cada reacción.
- La mezcla qPCR de la placa de validación PikoReal 96 es verde para visualizar la mezcla de reacción en cada pocillo y evaluar un volumen igual en cada pocillo antes y después del ciclo.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Contiene: • 1 Placa de validación de 96 pocillos Almacenar a -20 °C. |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de PCR en tiempo real PikoReal™ |
| Línea de productos | PikoReal |
| Tipo de producto | Placa de validación |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR en tiempo real (PCRq) |