missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pikachurin Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16863284 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16863284 20 μL 20 microlitros
16853284 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16863284 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 145781AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody detects a 60- kDa band, which has been reported and likely represents a fragment resulting from cleavage of Pikachurin.

Involved in both the retinal photoreceptor ribbon synapse formation and physiological functions of visual perception. Necessary for proper bipolar dendritic tip apposition to the photoreceptor ribbon synapse. Promotes matrix assembly and cell adhesiveness.

Especificaciones

Antígeno Pikachurin
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.25 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica EGFLAM
N.º de referencia del gen B4F785, Q4VBE4, Q63HQ2
Alias de gen Agrin like protein, AGRINL, AGRNL, EGFLAM, Pikachurin
Símbolos de los genes Egflam
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Pikachurin Fusion Protein Ag5986
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 133584, 268780, 365691
Especies diana Rat, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.