missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PIK3CB, Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16148450
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16148450 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16148450 Proveedor Abnova N.º de proveedor PAB31105.100uL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Sequence: LSLVGLSWMDWLKQTYPPEHEPSIPENLEDKLYGGKLIVAVHFENCQDVFSFQVSPNMNPIKVNELAIQKRLTIHGK

Especificaciones

Antígeno PIK3CB
Aplicaciones Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot (1:500-1000) Immunofluorescence (1-4 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS, pH 7.2 (40% glycerol, 0.02% sodium azide).
génica phosphoinositide-3-kinase, catalytic, beta polypeptide
Alias de gen DKFZp779K1237/MGC133043/PI3K/PI3KCB/PI3Kbeta/PIK3C1/p110-BETA
Símbolos de los genes PIK3CB
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to human PIK3CB.
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5291
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.