Learn More
PIK-93, MedChemExpress
Código de producto. 16487687
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487687 5 mg 5 miligramos
16484948 10 mg 10 miligramos
16451197 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16487687 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12046
MedChemExpress PIK-93 is the first potent, synthetic PI4K (PI4KIIIβ) inhibitor with IC50 of 19 nM, and also inhibits PI3Kγ and PI3Kα with IC50 of 16 nM and 39 nM, respectively.
PIK-93 is the first potent, synthetic PI4K (PI4KIIIβ) inhibitor with IC50 of 19 nM, and also inhibits PI3Kγ and PI3Kα with IC50 of 16 nM and 39 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PIK-93
CAS 593960-11-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H16ClN3O4S2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (256.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(NC1=NC(C)=C(S1)C2=CC=C(C(S(=O)(NCCO)=O)=C2)Cl)=O
Peso molecular (g/mol) 389.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.88
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease