Learn More
PIK-90, MedChemExpress
Código de producto. 16494928
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494928 10 mg 10 miligramos
16485706 100 mg 100 miligramos
16461177 50 mg 50 miligramos
16437677 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16494928 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12030
MedChemExpress PIK-90 is a DNA-PK and PI3K inhibitor, which inhibits p110α, p110γ and DNA-PK with IC50s of 11, 18 and 13 nM, respectively.
PIK-90 is a DNA-PK and PI3K inhibitor, which inhibits p110α, p110γ and DNA-PK with IC50s of 11, 18 and 13 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PIK-90
CAS 677338-12-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H17N5O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 6.67 mg/mL (18.98 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl)
SMILES O=C(NC1=NC2=C(C3=NCCN13)C=CC(OC)=C2OC)C4=CC=CN=C4
Peso molecular (g/mol) 351.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.36
Porcentaje de pureza 99.41%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease