Learn More
PIK-75, TRC
Código de producto. 30412948
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30412948 1 mg
30428222 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30412948 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP4376701MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 372196-67-3
Fórmula molecular C16H14BrN5O4S
Peso molecular (g/mol) 452.28
Sinónimo 2-Methyl-5-nitro-benzenesulfonic Acid 2-[(6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methylene]-1-methylhydrazide
Nombre IUPAC N'-((6-bromoimidazo[1,2-a]piridina-3-il)metileno)-N,2-dimetil-5-nitrobenzenosulfonohidrazida
SMILES O=N(C1=CC=C(C)C(S(=O)(N(C)N=CC2=CN=C3C=CC(Br)=CN32)=O)=C1)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-5-nitro-benzenesulfonic Acid 2-[(6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methylene]-1-methylhydrazide
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14BrN5O4S/c1-11-3-5-13(22(23)24)7-15(11)27(25,26)20(2)19-9-14-8-18-16-6-4-12(17)10-21(14)16/h3-10H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.99