Learn More
PIK-75 hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
PIK-75 hydrochloride is a reversible DNA-PK and p110α-selective inhibitor, which inhibits DNA-PK, p110α and p110γ with IC50s of 2, 5.8 and 76 nM, respectively. PIK-75 hydrochloride inhibits p110α >200-fold more potently than p110β (IC50=1.3 μM). PIK-75 hydrochloride induces apoptosis.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PIK-75 hydrochloride |
| CAS | 372196-77-5 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C16H15BrClN5O4S |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 11 mg/mL (22.51 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| SMILES | BrC(C=C1)=CN2C1=NC=C2/C=N/N(S(=O)(C3=C(C=CC([N+]([O-])=O)=C3)C)=O)C.[H]Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 488.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 488.74 |
| Mostrar más |