Learn More
PIK-294, MedChemExpress
Código de producto. 16464836
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16464836 100 mg 100 miligramos
16446507 5 mg 5 miligramos
16403788 10 mg 10 miligramos
16400167 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16464836 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10303
MedChemExpress PIK-294 is a potent p110δ-selective inhibitor with an IC50 of 10 nM.
PIK-294 is a potent p110δ-selective inhibitor with an IC50 of 10 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PIK-294
CAS 900185-02-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H23N7O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (204.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C2=CC=CC=C2C)C(CN3N=C(C(C3=NC=N4)=C4N)C5=CC(O)=CC=C5)=NC6=CC=CC(C)=C16
Peso molecular (g/mol) 489.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 489.53
Porcentaje de pureza 99.67%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease