Learn More
Pigmento amarillo 14 (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pigment Yellow 14 |
| CAS | 5468-75-7 |
| Fórmula molecular | C34 H30 Cl2 N6 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Benzidine Yellow OT (6CI), Butanamide','2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-methylphenyl)-3-oxo- (9CI), C.I. Pigment Yellow 14 (7CI,8CI), 2,2'-[(3,3'-Dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(2,1-diazenediyl)]bis[N-(2-methylphenyl)- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C34H30Cl2N6O4/c1-19-9-5-7-11-27(19)37-33(45)31(21(3)43)41-39-29-15-13-23(17-25(29)35)24-14-16-30(26(36)18-24)40-42-32(22(4)44)34(46)38-28-12-8-6-10-20(28)2/h5-18,31-32H,1-4H3,(H,37,45)(H,38,46) |
| SMILES | CC(=O)C(N=Nc1ccc(cc1Cl)c2ccc(N=NC(C(=O)C)C(=O)Nc3ccccc3C)c(Cl)c2)C(=O)Nc4ccccc4C |
| Nombre IUPAC | 2-[(E)-[2-cloro-4-[3-cloro-4-[(E)-[1-(2-metilanilino)-1,3-dioxobutan-2-il]diazenil]fenil]fenil]diazenil]-N-(2-metilfenil)-3-oxobutanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 657.546 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 656.171 |