Learn More
Pigmento rojo 23 (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pigment Red 23 |
| CAS | 6471-49-4 |
| Fórmula molecular | C24H17N5O7 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Naphthalenecarboxamide','3-hydroxy-4-[2-(2-methoxy-5-nitrophenyl)diazenyl]-N-(3-nitrophenyl)-, 2-Naphthalenecarboxamide','3-hydroxy-4-[(2-methoxy-5-nitrophenyl)azo]-N-(3-nitrophenyl)- (9CI), 2-Naphthanilide','3-hydroxy-4-[(2-methoxy-5-nitrophenyl)azo]-3'-n |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H17N5O7/c1-36-21-10-9-17(29(34)35)13-20(21)26-27-22-18-8-3-2-5-14(18)11-19(23(22)30)24(31)25-15-6-4-7-16(12-15)28(32)33/h2-13,30H,1H3,(H,25,31) |
| SMILES | O=C(C1=CC2=C(C(N=NC3=CC(N(=O)=O)=CC=C3OC)=C1O)C=CC=C2)NC4=CC=CC(N(=O)=O)=C4 |
| Nombre IUPAC | 3-hidroxi-4-((2-metoxi-5-nitrofenil)diazenil)-N-(3-nitrofenil)-2-naftamida |
| Peso molecular (g/mol) | 487.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 487.11 |