Learn More
Pigmento rojo 2 (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pigment Red 2 |
| CAS | 6041-94-7 |
| Fórmula molecular | C23 H15 Cl2 N3 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Pigment Red 2, 2-Naphthalenecarboxamide','4-[2-(2,5-dichlorophenyl)diazenyl]-3-hydroxy-N-phenyl-, 2-Naphthalenecarboxamide','4-[(2,5-dichlorophenyl)azo]-3-hydroxy-N-phenyl- (9CI), 2-Naphthanilide','4-(2,5-dichlorophenylazo)-3-hydroxy- (6CI), C.I. Pigment Red |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H15Cl2N3O2/c24-15-10-11-19(25)20(13-15)27-28-21-17-9-5-4-6-14(17)12-18(22(21)29)23(30)26-16-7-2-1-3-8-16/h1-13,29H,(H,26,30) |
| SMILES | Oc1c(cc2ccccc2c1N=Nc3cc(Cl)ccc3Cl)C(=O)Nc4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | 4-[(E)-(2,5-diclorofenil)diazenil]-3-hidroxi-N-fenilnaftaleno-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 436.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 435.054 |