Learn More
Pigmento rojo 170, TRC
Código de producto. 30412311
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30412311 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30412311 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP4378055G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pigment Red 170
CAS 2786-76-7
Fórmula molecular C26 H22 N4 O4
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-Naphthalenecarboxamide','4-[[4-(aminocarbonyl)phenyl]azo]-N-(2-ethoxyphenyl)-3-hydroxy- (9CI), 2-Naphtho-o-phenetidide','4-[(p-carbamoylphenyl)azo]-3-hydroxy- (7CI,8CI), 4-[2-[4-(Aminocarbonyl)phenyl]diazenyl]-N-(2-ethoxyphenyl)-3-hydroxy-2-naphthalenecarboxamide, 4708 Permanent Red F 5RK, Brilliant Carmine 7010, C.I. 12475, C.I. PR 170, C.I. Pigment Red 170, Eljon Red NRO, Euderm Red, F 2RK, F 3RK70, Fuji Fast Red 2200, Graphtol Red F 3RK70, Graphtol Red F3RK 70-CN09, Graphtol Red NFB, Hostaperm Red F 5RK, JHR 1703L, KP Plast P-Red 3RH, L 1/8 Red F 3RK70, Lysopac Red 7030C, Naphthol AS Red, Naphthol Red 170, Naphthol Red 3172, Naphthol Red 5R, Naphtol Red B 7032C, Novoperm Red F 2RK70, Novoperm Red F 2RK70N, Novoperm Red F 3RK, Novoperm Red F 3RK70, Novoperm Red F 5RK, Novoperm Red F 6RK, PR 170, Permanent Red BH 5RK, Permanent Red F 3RK, Permanent Red F 3RK70, Permanent Red F 5RK, Permanent Red P-FK, Pigment Red 170, Red F 3RK70, Red F 5RK, Sanyo Brilliant Carmine 7009, Seikafast Red 3820, Seikafast Red 3891, Suimei Fast Red ER, Sumitone Fast Red BRS, Sunbrite Red 170
Fórmula InChI InChI=1S/C26H22N4O4/c1-2-34-22-10-6-5-9-21(22)28-26(33)20-15-17-7-3-4-8-19(17)23(24(20)31)30-29-18-13-11-16(12-14-18)25(27)32/h3-15,31H,2H2,1H3,(H2,27,32)(H,28,33)
SMILES CCOc1ccccc1NC(=O)c2cc3ccccc3c(N=Nc4ccc(cc4)C(=O)N)c2O
Nombre IUPAC 4-[(E)-(4-carbamoilfenil)diazenil]-N-(2-etoxifenil)-3-hidroxinaftaleno-2-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 454.477
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.164