Learn More
Pigment Red 149 (Grado Técnico), TRC
Código de producto. 30424837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30424837 500 mg 500 miligramos
30422676 250 mg -
30410412 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30424837 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP437825500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4948-15-6
Fórmula molecular C40H26N2O4
Peso molecular (g/mol) 598.65
Sinónimo Anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone, 2,9-bis(3,5-dimethylphenyl)-, 3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic 3,4:9,10-diimide, N,N'-di-3,5-xylyl- (6CI,7CI,8CI), 2,9-Bis(3,5-dimethylphenyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone, C.I. 71137, C.I. PR 149, C.I. Pigment Red 149, Dymic MBR 155, Exalite 613, Kayaset Red E-GR, Lionogen Red H 103B, MBR 155, N,N’-Bis(3,5-dimethylphenyl)-3,4:9,10-perylenebis(dicarboximide), N,N’-Bis(3,5-dimethylphenyl)-3,4:9,10-perylenebis(dicarboxyimide), N,N’-Bis(3,5-dimethylphenyl)perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic 3,4:9,10-diimide, N,N’-Bis(3,5-xylyl)perylene-3,4:9,10-bis(dicarboximide), N,N’-Bis(3',5'-dimethylphenyl)perylene-3,4,9,10-dicarboimide, N,N’-Di(3,5-xylyl)perylene-3,4:9,10-bis(dicarboximide), Novoperm Red BL, PR 149, PR 149 Red, PV Fast Red B, PV Solid Red B, Palamid Red 35-8005, Paliogen Red K 3580, Permanent Red BC, Permanent Red BL, Perylene PV Fast Red B, Perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic acid bis(3',5'-dimethylanilide), Red 04, Red K 3580
SMILES Cc1cc(C)cc(c1)N2C(=O)c3ccc4c5ccc6C(=O)N(C(=O)c7ccc(c8ccc(C2=O)c3c48)c5c67)c9cc(C)cc(C)c9
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pigment Red 149 (Technical Grade)
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C40H26N2O4/c1-19-13-20(2)16-23(15-19)41-37(43)29-9-5-25-27-7-11-31-36-32(40(46)42(39(31)45)24-17-21(3)14-22(4)18-24)12-8-28(34(27)36)26-6-10-30(38(41)44)35(29)33(25)26/h5-18H,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 598.1893