missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pigment Red 149 (Grado Técnico), TRC

Código de producto. 30410412
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30410412 100 mg -
30424837 500 mg 500 miligramos
30422676 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30410412 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP437825100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 4948-15-6
Fórmula molecular C40H26N2O4
Peso molecular (g/mol) 598.65
Sinónimo Anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone, 2,9-bis(3,5-dimethylphenyl)-, 3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic 3,4:9,10-diimide, N,N'-di-3,5-xylyl- (6CI,7CI,8CI), 2,9-Bis(3,5-dimethylphenyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone, C.I. 71137, C.I. PR 149, C.I. Pigment Red 149, Dymic MBR 155, Exalite 613, Kayaset Red E-GR, Lionogen Red H 103B, MBR 155, N,N’-Bis(3,5-dimethylphenyl)-3,4:9,10-perylenebis(dicarboximide), N,N’-Bis(3,5-dimethylphenyl)-3,4:9,10-perylenebis(dicarboxyimide), N,N’-Bis(3,5-dimethylphenyl)perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic 3,4:9,10-diimide, N,N’-Bis(3,5-xylyl)perylene-3,4:9,10-bis(dicarboximide), N,N’-Bis(3',5'-dimethylphenyl)perylene-3,4,9,10-dicarboimide, N,N’-Di(3,5-xylyl)perylene-3,4:9,10-bis(dicarboximide), Novoperm Red BL, PR 149, PR 149 Red, PV Fast Red B, PV Solid Red B, Palamid Red 35-8005, Paliogen Red K 3580, Permanent Red BC, Permanent Red BL, Perylene PV Fast Red B, Perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic acid bis(3',5'-dimethylanilide), Red 04, Red K 3580
SMILES Cc1cc(C)cc(c1)N2C(=O)c3ccc4c5ccc6C(=O)N(C(=O)c7ccc(c8ccc(C2=O)c3c48)c5c67)c9cc(C)cc(C)c9

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Pigment Red 149 (Technical Grade)
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C40H26N2O4/c1-19-13-20(2)16-23(15-19)41-37(43)29-9-5-25-27-7-11-31-36-32(40(46)42(39(31)45)24-17-21(3)14-22(4)18-24)12-8-28(34(27)36)26-6-10-30(38(41)44)35(29)33(25)26/h5-18H,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 598.1893
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.