Learn More
Pigmento rojo 146 (grado técnico), TRC
Código de producto. 30411458
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30411458 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30411458 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2279655G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Pigment Red 146 (Technical Grade)
CAS 5280-68-2
Fórmula molecular C33H27ClN4O6
Cantidad 5 g
Sinónimo Renol Carmine FBB-H, Sandye Super Pink FBL, Sanyo Pigment Pink 4602, Seikafast Carmine 3870, Sunbrite Red 146, Symuler Fast Red 4195, Symuler Fast Red 4580, Symuler Fast Red 4590, Vulcan Fast Carmine FBB, N-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-3-hydroxy-4-[2-[2-methoxy-5-[(phenylamino)carbonyl]phenyl]diazenyl]-2-naphthalenecarboxamide, C.I. 12485, C.I. PR 146, C.I. Pigment Red 146, Fuji Fast Carmine 550, Helio Fast Carmine BB, Hydrocolor Red, Karmine FBB 02, Lionol Red 5620, Microlith Red 3R-A, Naphtol Carmine 4635C, PR 146, Permanent Carmine FBB, Permanent Carmine FBB 02, Permanent Carmine FBB 02JP, Permanent Carmine FBB Extra, Pigment Pink 4602
Fórmula InChI InChI=1S/C33H27ClN4O6/c1-42-27-14-13-20(32(40)35-21-10-5-4-6-11-21)16-26(27)37-38-30-22-12-8-7-9-19(22)15-23(31(30)39)33(41)36-25-18-28(43-2)24(34)17-29(25)44-3/h4-18,39H,1-3H3,(H,35,40)(H,36,41)
SMILES COc1cc(NC(=O)c2cc3ccccc3c(N=Nc4cc(ccc4OC)C(=O)Nc5ccccc5)c2O)c(OC)cc1Cl
Nombre IUPAC N-(4-cloro-2,5-dimetoxifenil)-3-hidroxi-4-[(E)-[2-metoxi-5-(fenilcarbamoil)fenil]diazenil]naftaleno-2-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 611.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 610.1619