Learn More
Pigmento rojo 112 (grado técnico), TRC
Código de producto. 30416104
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30416104 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30416104 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP437795100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pigment Red 112
CAS 6535-46-2
Fórmula molecular C24 H16 Cl3 N3 O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2-Naphthalenecarboxamide','3-hydroxy-N-(2-methylphenyl)-4-[(2,4,5-trichlorophenyl)azo]- (9CI), C.I. Pigment Red 112 (7CI,8CI), 3-Hydroxy-N-(2-methylphenyl)-4-[2-(2,4,5-trichlorophenyl)diazenyl]-2-naphthalenecarboxamide, C.I. 12370, C.I. PR 112, Colanyl Red FGRG 100, Colanyl Red FGRX, Dispers Red 38-5507, Disperse Red 38-5507, Disperse Red SDP 110T, Fast Red FGR, Flexonyl Red FGR-LA, Helio Fast Red BB, Helio Fast Red BBN, Helio Fast Red BBT, Hostafine Red FGR, Irgalite Red 3RS, Isol Aryl Red GR, KET Red 304, Luconyl Red 3855, Naphthol Red FGR, Oriental Fast Red GR, PR 112, Permanent Red FGR, Permanent Red FGR 02, Permanent Red FGR 70, Permanent Red GY, Permanent Red L, Pigment Red 112, Renol Red FGR-HW, Sanyo Permanent Red 1206, Sanyo Permanent Red FN, Sanyo Permanent Red FNG, Segnale Light Red FGR, Sico Fast Red L 3855, SicoFast Red 3855, Special Red FGR, Unisperse Red 3RS-E2, Unisperse Red 3RS-P, Xfast Red 3855
Fórmula InChI InChI=1S/C24H16Cl3N3O2/c1-13-6-2-5-9-20(13)28-24(32)16-10-14-7-3-4-8-15(14)22(23(16)31)30-29-21-12-18(26)17(25)11-19(21)27/h2-12,31H,1H3,(H,28,32)
SMILES Cc1ccccc1NC(=O)c2cc3ccccc3c(N=Nc4cc(Cl)c(Cl)cc4Cl)c2O
Nombre IUPAC 3-hidroxi-N-(2-metilfenil)-4-[(E)-(2,4,5-triclorofenil)diazenil]naftaleno-2-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 484.76
Formula Weight (peso de la fórmula) 483.0308