Learn More
Pigment Orange 13 (Grado Técnico), TRC
Código de producto. 30427209
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30427209 5 g -
30410886 50 g -
30410729 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30427209 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP4378135G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3520-72-7
Fórmula molecular C32H24Cl2N8O2
Peso molecular (g/mol) 623.49
Sinónimo 4,4'-[(3,3'-Dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(2,1-diazenediyl)]bis[2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one], Atul Vulcan Fast Pigment Orange G, Benzidine Orange 45-2850, Benzidine Orange 45-2880, Benzidine Orange Toner, Benzidine Orange WD 265, C.I. 21110, Calcotone Orange R, Carnelio Orange G, DCC 1802Dainichi Fast Orange RR, Daltolite Fast Orange G, Diarylide Orange, Disazo Orange PMP, Eljon Fast Orange G, Fast Benzidene Orange YB 3, Fast Orange J, Fastona Orange 13, Fastona Orange G, Flexonyl Orange G 100, GSR 1151, Graphtol Orange GP, Irgalite Fast Orange PG, Irgalite Orange P, Irgalite Orange PG, Irgalite Orange PX, Irgaplast Orange G, Japan Orange 204, KET Orange 501, Kromon Orange G, Latexol Fast Orange J, Lionol Orange B, Lutetia Orange J, Monolite Fast Orange G, Monolite Fast Orange GA
Nombre IUPAC 4-[(E)-[2-cloro-4-[3-cloro-4-[(E)-(3-metil-5-oxo-1-fenil-4H-pirazol-4-il)diazenil]fenil]fenil]diazenil-5-metil-2-fenil-4H-pirazol-3-una
SMILES CC1=NN(C(=O)C1N=Nc2ccc(cc2Cl)c3ccc(N=NC4C(=NN(C4=O)c5ccccc5)C)c(Cl)c3)c6ccccc6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pigment Orange 13 (Technical Grade)
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C32H24Cl2N8O2/c1-19-29(31(43)41(39-19)23-9-5-3-6-10-23)37-35-27-15-13-21(17-25(27)33)22-14-16-28(26(34)18-22)36-38-30-20(2)40-42(32(30)44)24-11-7-4-8-12-24/h3-18,29-30H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 622.1399