Learn More
Invitrogen™ PIGG Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15731351 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15731351 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15731351 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA553409
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: VEYDGTTSFF VSDYTEVDNN VTRHLDKVLK RGDWDILILH YLGLDHIGHI SGPNSPLIGQ KLSEMDSVLM KIHTSLQSKE RETPLPNLLV LCGDHGMSET GSHGASSTEE VNTPLILISS AFERKPGDIR HPKHVQQTDV A Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 92%, Rat - 91%.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PIGG
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica PIGG
N.º de referencia del gen Q5H8A4
Alias de gen GPI ethanolamine phosphate transferase 2; GPI7; GPI7 homolog; hGPI7; LAS21; MRT53; phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class G; phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis, class G; phosphatidylinositol-glycan biosynthesis class G protein; PIGG; PIG-G; PRO4405; RLGS1930; UNQ1930/PRO4405
Símbolos de los genes PIGG
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human PIGG. Recombinant protein control fragment (Product #RP-91112).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54872
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG