Learn More
Pifithrin-μ, MedChemExpress
Código de producto. 16444298
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16444298 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16444298 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10940
MedChemExpress Pifithrin-μ is an inhibitor of p53 and HSP70, with antitumor and neuroprotective activity.
Pifithrin-μ is an inhibitor of p53 and HSP70, with antitumor and neuroprotective activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pifithrin-μ
CAS 64984-31-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H7NO2S
Cantidad 10 mg
Sinónimo PFTμ 2-Phenylethynesulfonamide
Información de solubilidad DMSO : ≥ 108 mg/mL (595.99 mM)
SMILES O=S(C#CC1=CC=CC=C1)(N)=O
Peso molecular (g/mol) 181.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.21
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death