Learn More
Pifithrin-α hydrobromide, MedChemExpress
Descripción
Pifithrin-α hydrobromide is a p53 inhibitor which blocks its transcriptional activity and prevents cells from apoptosis. Pifithrin-α hydrobromide is also an aryl hydrocarbon receptor (AhR) agonist.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pifithrin-α hydrobromide |
| Forma física | Solid |
| CAS | 63208-82-2 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C16H19BrN2OS |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Sinónimo | Pifithrin hydrobromide PFTα hydrobromide |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (136.13 mM) ∣H2O : 1.25 mg/mL (3.40 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |