Learn More
Pifithrin-β hydrobromide, MedChemExpress
Código de producto. 16469677
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16469677 5 mg 5 miligramos
16427148 10 mg 10 miligramos
16403177 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16469677 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16702A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
MedChemExpress Pifithrin-β hydrobromide (PFT β hydrobromide) is a potent p53 inhibitor with an IC50 of 23 μM.
Pifithrin-β hydrobromide (PFT β hydrobromide) is a potent p53 inhibitor with an IC50 of 23 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pifithrin-β hydrobromide
CAS 511296-88-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H17BrN2S
Cantidad 5 mg
Sinónimo PFT β hydrobromideCyclic Pifithrin-α hydrobromide
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (28.63 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC=C(C2=CN3C(SC4=C3CCCC4)=N2)C=C1.Br
Peso molecular (g/mol) 349.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.29
Porcentaje de pureza 99.97%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death