Learn More
Pifitrina-alfa, hidrobromuro p-nitro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15436299
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15436299 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 15436299 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64277.#0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Añadir a la cesta
Un inhibidor p53 que penetra en las células
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pifithrin-alpha, p-Nitro hydrobromide
CAS 389850-21-9
Color Marrón
Fórmula molecular C15H16BrN3O3S
Número MDL MFCD00398180
Cantidad 5 mg
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Sinónimo pifithrin-alpha, p-nitro, 1-4-nitrophenyl-2-4,5,6,7-tetrahydro-2-imino-3 2h-benzothiazolyl ethanone, hbr, pifithrin-alpha, p-nitro hydrobromide, 2-2-imino-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-3-yl-1-4-nitrophenyl ethanone hydrobromide, 2-2-imino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo d thiazol-3 2h-yl-1-4-nitrophenyl ethanone hbr, 2-2-imino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo d thiazol-3 2h-yl-1-4-nitrophenyl ethanone hydrobromide
Información de solubilidad Soluble in DMSO or ethanol
Clave InChI NXPCMOGORSWOLH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCC2=C(C1)N(C(=N)S2)CC(=O)C3=CC=C(C=C3)[N+](=O)[O-].Br
Nombre IUPAC 2-(2-imino-4,5,6,7-tetrahidro-1,3-benzotiazol-3-il)-1-(4-nitrofenil)etanona;hidrobromuro
Peso molecular (g/mol) 398.275
PubChem CID 11553038
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.3
Forma física Sólido