Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Zinc Reversible Stain Kit
Código de producto. 10168213 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1.5 L
Tamaño de la unidad:
1 set
10168213 1.5 L 1 set
1 options
Código de producto. 10168213 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 24582
Visualice las proteínas en geles de poliacrilamida inmediatamente después de la electroforesis y, a continuación, borre la tinción para la posterior transferencia o extracción de bandas.
El kit de tinción reversible de zinc Thermo Scientific™ Pierce proporciona una detección rápida y muy sensible de proteínas en geles de poliacrilamida inmediatamente después de la electroforesis, así como la capacidad de borrado para la posterior transferencia o extracción de bandas.
Esta tinción para geles de proteínas a base de zinc proporciona una detección rápida de proteínas tras su separación por SDS-PAGE. El método es tan sensible como la mayoría de las técnicas de tinción con plata, ya que detecta proteínas a menos de 1 ng por banda, pero requiere menos de 15 minutos para completarse. El sencillo protocolo de tinción de dos pasos da como resultado un gel teñido con un fondo blanco lechoso opaco y bandas de proteínas claras. Las bandas transparentes de proteínas son visibles cuando el gel se coloca sobre un fondo oscuro.
El kit de tinción reversible de zinc Pierce es una opción ideal para la detección de proteínas en gel anterior a muchas aplicaciones posteriores, ya que la tinción de zinc es por completo reversible. El fondo blanco se elimina con facilidad y el gel se restablece a su estado original con la solución de borrador suministrada con el kit o con un tampón de Tris-glicina. Después, las proteínas no tendrán colorantes ni contaminantes y se pueden volver a teñir mediante otro método, transferir a la membrana para Western Blotting o eluir de una pieza de gel extirpada.
Características destacadas:
  • Sensible: detecta 0,25 ng de proteína por banda en un minigel
  • Rápido: todo el protocolo se completa en 15 minutos
  • Fácil: se suministran soluciones de tinción y revelado listas para usar y no se requieren pasos de fijación ni de lavado
  • Suave: no se produce ninguna modificación química de las proteínas. Las bandas de proteínas son visibles porque el fondo está teñido, no las bandas en sí
  • Reversible: borre la tinción por completo del gel para recuperar proteínas o proceder con otros métodos fácilmente
Incluye:
Soluciones de tinción, de revelado y de borrado de zinc (500 ml cada una)
Recomendada para:
Tinción previa a la recuperación de proteínas para la generación de anticuerpos o la detección inmunológica. Tinción previa a la extracción de piezas de gel para la digestión y el análisis de proteínas mediante espectrometría de masas. Tinción previa a la transferencia electroforética a la membrana para inmunotransferencia (Western Blotting). Comprobaciones rápidas de pureza antes de proceder con la purificación o transferencia para Western Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Suficiente para: 20 minigeles (SDS-PAGE)
• Tinción de cinc, 500 ml
• Revelado de cinc, 500 ml
• Borrador de cinc, 500 ml
Almacenar kit a temperatura ambiente.
Ubicación de detección Detección en gel
Método de detección Colorimétrico
Etiqueta o tinte Mezcla patentada
Cantidad 1.5 L
Molécula diana proteína
Línea de productos Pierce
Tipo de producto Kit de tinción para geles de proteínas reversibles