Learn More
Thermo Scientific™ Yeast beta-Galactosidase Assay Kit
Código de producto. 10581664 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
75 mL
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10581664 75 mL 1 set
1 options
Código de producto. 10581664 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75768
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Extraiga la proteína de la levadura usando los sistemas indicadores de doble híbrido y mida la actividad de la beta-galactosidasa utilizando el reactivo compatible Y-PER y el reactivo de ensayo b-Gal.
El kit de ensayo de β-galactosidasa de levaduras Thermo Scientific™ tiene una fórmula elaborada especialmente para células de levaduras e ideal para identificar interacciones de proteínas in vivo utilizando sistemas de doble híbrido.
El kit de ensayo de β-galactosidasa de levaduras permite la determinación cualitativa o cuantitativa de la actividad de la β-galactosidasa en solución directamente a partir de colonias cultivadas sobre medios sólidos. Una parte de la colonia se suspende en una mezcla de reactivo de extracción de proteínas de levaduras Thermo Scientific Y-PER™ y el tampón de ensayo de β-galactosidasa. Tras un breve periodo de incubación, la solución se vuelve amarilla por la hidrólisis del 0-nitrofenil-β-D-galactopiranósido (ONPG) a 0-nitrofenol (ONP) y galactosa en una solución ligeramente alcalina. El ensayo se convierte en cuantitativo si se calibra en número de células midiendo la densidad óptica a 660 nm.
Características destacadas:
  • Lisis eficiente de células de levaduras y un sistema de detección colorimétrico
  • Ensayo cuantitativo o cualitativo para colonias de levaduras cultivadas en medios sólidos o en suspensión
  • La medición del ensayo colorimétrico se realiza fácilmente en un lector de placas o en un espectrofotómetro (de 420 nm)
  • Adaptable a formatos de ensayo de microplacas de 96 pocillos o de tubos
  • Permite realizar análisis de detección homogéneos o medir la actividad secundariamente después de la lisis celular
  • También es compatible con lisados preparados a partir de otras especies, como bacterias
Incluye:
Reactivo de extracción de proteínas de levaduras Thermo Scientific Y-PER (n.º de referencia 78990), tampón de ensayo 2x y solución de parada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Suficiente para: 250 colonias o 250 muestras de cultivos (100 μl c.u.)
  • Reactivo de extracción de proteínas de levadura Y-PER, 25 ml (almacenar a temperatura ambiente)
  • Tampón de ensayo de beta-galactosidasa 2X, 25 ml (almacenar a -20 °C)
  • Solución de parada de carbonato de sodio 1M, 25 ml (almacenar a temperatura ambiente)
  • Método de detección Enzima indicadora
    Para utilizar con (aplicación) Absorbancia
    Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas
    Tipo de producto Kit de ensayo de beta -galactosidasa de levaduras
    Tipo de colorante Etiquetado con enzimas
    Formato Placa de 96 pocillos
    Línea de productos Pierce
    Cantidad 75 mL
    Sustrato ONPG
    Tipo de sustrato Sustrato Beta-Gal
    Suficiente para 250 colonias o 250 muestras de cultivos (100 μl c.u.)
    Objetivo Beta-galactosidasa
    Absorbance Wavelength 420 nm
    Reference Wavelength 660 nm