Learn More
Thermo Scientific™ Kit de extracción de ADN de levadura
Código de producto. 10473985 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
75 mL
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10473985 75 mL 1 set
1 options
Código de producto. 10473985 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 78870
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Lise de forma rápida, eficaz y sencilla las células de levadura para liberar ADN con el reactivo de lisis Y-PER.
Lise rápida y fácilmente las células de levadura para liberar ADN para su estudio con el kit de extracción de ADN en levadura Thermo Scientific™ Pierce, que utiliza un reactivo THERMO Scientific γ-PER.
El kit proporciona mejores resultados que los obtenidos con los métodos de aislamiento de ADN de levadura tradicionales. Por lo general, la extracción y purificación de ADN de levadura es un proceso que entraña tiempo y trabajo. Es bien conocido que la pared celular de las proteínas de levadura es difícil de lisar y requiere el uso de tratamientos agresivos y prolongados que pueden dañar el ADN extraído. El protocolo del kit de extracción de ADN de levadura tarda menos de una hora en completarse, es eficaz sin necesidad de utilizar tratamientos enzimáticos o con gránulos de cristal y genera poca o ninguna contaminación por ARN haya o no ARNasa. En estudios realizados con Saccharomyces cerevisiae, se obtiene de forma consistente una alta producción de ADN genómico y plásmido. El ADN purificado con este kit es apropiado para amplificación de PCR, transformaciones bacterianas, digestiones de restricción y aplicaciones de hibridación.
Características destacadas:
  • Elimina la necesidad de utilizar gránulos de cristal o tratamientos agresivos con enzimas
  • Produce ADN que es compatible con la amplificación por la reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
  • Aísla rápidamente ADN plasmídico de S. cerevisiae adecuado para la transformación de E. coli
  • El protocolo es fácilmente escalable para utilizarse con colonias sencillas o cultivos de 500 ml
Incluye:
Reactivo de extracción de proteínas de levadura γ‑PER Thermo Scientific, reactivos liberadores de ADN A y B y reactivo de eliminación de proteínas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Suficiente para: 50 purificaciones a partir de 10 ml de cultivos
• Reactivo de extracción de proteínas de levadura Y-PER, 25 ml
• Agente liberador de ADN A, 20 ml
• Agente liberador de ADN B, 20 ml
• Reactivo eliminador de proteínas, 10 ml
Almacenar a 4 °C. Se pueden formar precipitados; calentar suavemente a 37 °C durante 1–5 minutos.
Tipo de muestra Levadura
Para utilizar con (aplicación) PCR, secuenciación, transformación
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento
Tipo de producto Kit de extracción de ADN de levadura
Cantidad 75 mL
Objetivo ADN genómico
compliance-icons
Nombre del producto
  • Yeast DNA Extraction Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: lithium chloride, sodium dodecyl, trometamol, sodium chloride, sodium chloride,disodium hydrogenort