Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Western Blot Signal Enhancer
Código de producto. 11836804 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11836804 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11836804 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 21050
 Artículo restringido
En stock
Mejore enormemente la eficacia de los anticuerpos primarios e intensifique la señal final de detección de Western blot con este sistema de preparación de blots de dos reactivos.
El potenciador de señal de Western blot Thermo Scientific™ Pierce es un sistema de dos reactivos que se emplea para preparar los blots de proteínas después de su transferencia para mejorar considerablemente la eficacia de los anticuerpos primarios e intensificar la señal de detección final en los experimentos de Western blot.
El procedimiento de tratamiento con membrana de potenciador de señal de Western blot Pierce es muy sencillo, tarda solo 15 minutos y se puede añadir a casi cualquier protocolo de Western blot existente. El resultado es un aumento en la intensidad de las bandas de proteínas diana en la Western blot o la detección de proteínas diana a niveles que antes no eran posibles. El producto es eficaz para la intensificación de la señal con sustratos quimioluminiscentes y cromogénicos, especialmente con membranas de nitrocelulosa.
Características destacadas:
  • Optimiza la detección de proteínas: la mayoría de las proteínas diana muestran un aumento de entre 3 y 10 veces en la intensidad de la señal, lo que permite optimizar la detección de proteínas con el mismo sustrato y método.
  • Mejora la unión de anticuerpos: el reactivo de tratamiento de membrana expone y condiciona las proteínas diana para que los anticuerpos específicos puedan unirse de manera más efectiva.
  • Funciona con prácticamente cualquier proteína: se ha demostrado que la señal mejora con objetivos como IL-6, p53, NFkB, BRCA1 y EGF.
  • Eficaz con cualquier sustrato: mejora tanto la detección quimioluminiscente (ECL) como la colorimétrica para Western blots.
  • Compatible con cualquier membrana: mejora la señal en la membrana de nitrocelulosa y PVDF, independientemente del tamaño del poro (la mejora es menos pronunciada con PVDF).
  • Protocolo rápido de 15 minutos: optimizado para una combinación de simplicidad, velocidad y mejora de la señal para la mayoría de las proteínas.
  • Listo para su uso: no necesita formulación ni dilución, y los reactivos son estables para su almacenamiento a temperatura ambiente.
Incluye:
Reactivo potenciador 1, 250 ml; reactivo potenciador 2, 250 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Potenciador para inmunotransferencia
Método de detección Colorimétrico, quimioluminiscente
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Membrane Compatibility Nitrocelulosa, PVDF
Línea de productos Pierce
Cantidad 500 mL
Contenido y almacenamiento Tras la recepción, guarde el producto a temperatura ambiente.