Learn More
Thermo Scientific™ Vacuum Hydrolysis Tube, 18 mL
Código de producto. 11834614 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 tubo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11834614 1 tubo cada uno
1 options
Código de producto. 11834614 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 29572
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Tubos de vidrio con válvula de alta calidad diseñados para la hidrólisis en vacío, calefactada y basada en ácido de proteínas y péptidos para el análisis de aminoácidos mediante cromatografía de HPLC.
Estos tubos de hidrólisis de vacío Pierce de Thermo Scientific™ son tubos de vidrio de alta calidad diseñados para la hidrólisis en vacío, calefactada y basada en ácido de proteínas y péptidos para el análisis de aminoácidos.
Características destacadas:
  • El límite superior de temperatura de los tubos de hidrólisis de vacío son 260 °C; sin embargo, no caliente los tubos por encima de 110 °C en un horno; los tubos de hidrólisis de vacío encajan con facilidad en los bloques calefactores de aluminio Reacti-Block™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tubos de hidrólisis de vacío, 18 ml
Tipo de producto Tubo de hidrólisis de vacío
Contenido y almacenamiento 0,0
Formato Tubo
Cantidad 1 tubo